Merck
106879
Sigma-Aldrich
1,1′-ジアセチルフェロセン
97%
別名:
ビス(アセチルシクロペンタジエニル)鉄
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14FeO2
CAS番号:
分子量:
270.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
mp
122-128 °C
SMILES記法
[Fe].CC(=O)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H7O.Fe/c2*1-6(8)7-4-2-3-5-7;/h2*2-5H,1H3;
InChI Key
JNBIZDIDVCJECQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
1,1′-Diacetylferrocene is an organic compound used as a catalyst or ligand in certain cross-coupling reactions.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
106879-5G:
106879-BULK:
106879-25G:
106879-1G:
106879-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yulia P Tupolova et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(44), 15592-15596 (2020-11-04)
Herein, we report the synthesis and magnetic properties of the Co(ii) coordination compound with the 1,1'-bis(1-((pyrid-2-ylmethylene)hydrazono)ethyl)ferrocene (L) ligand, having the general formula [CoLCl2]. The static magnetic data analysis supported by the CASSCF/NEVPT2 calculations revealed the presence of the triaxial magnetic