薬品の保管 - 用意周到 -
過酸化物を蓄積したエーテルなどの溶媒は爆発の危険性があります。
こうした爆発は、過酸化物を含有した液体を振とうさせる、ビン首に付着した過酸化物が開封時に摩擦で反応する、などの原因により引き起こされます。最善の防止対策は、過酸化物が発生するまで保管せず、少量の購入で使い切ることです。
XPell™ 過酸化物防止用指示ペレット
STOP!過酸化
XPellは、過酸化物を形成する溶媒の適切な管理を可能にし、過酸化物の生成によって深刻な事態が生じる可能性を低減します。
溶媒1Lにつき、大さじ1杯(約10 g)のXPellを加えてください。溶媒中に存在する過酸化物および時間の経過とともに発生する過酸化物を中和します。
XPellペレットが濃青色を呈しているかぎり、溶媒は保護されています。保護作用が弱まると黄色/淡色に変色します。
> XPell 過酸化物防止用指示ペレット製品詳細
MQuant過酸化物テスト
簡易分析用試験紙MQuantで、過酸化物の判定量測定が可能です。
MQuantは、持ち手部分にPETフィルムを採用、使用者の手を汚染しません。操作も簡単で陣族に測定できます。
> 簡易分析用試験紙MQuant製品詳細
TimeStrip インジケーター
時間・温度管理をスマートに
研究用備品の保管管理は研究結果にも影響を及ぼす重要な項目です。
開封後の試薬の使用期限・保管温度、測定機器のサービス期間などを一目瞭然で把握する事が可能です。
> TimeStrip インジケーター詳細
デシケーター
Lab Companion™ 真空デシケーターは、従来品よりも3倍長く真空状態をキープします。
ポリカーボネート製で、薬品耐性が高く、軽くて丈夫。遮光アンバータイプ(褐色)は、UVA, B, C波を100%カットします。
> 真空ポリカデシケーター製品詳細
乾燥剤 Drying Agents
試薬には適切な保管条件があります。保存過程において腐食しやすいものや吸湿性の高いものは除湿保管するなどの必要があります。これは実験・研究の質を高めるだけでなく、試薬劣化による無駄な廃棄を減らし余分なコストを削減したり、吸湿による化学反応が引き起こす事故を未然に防ぐためにも重要です。
【乾燥剤について】
<乾燥速度>
高い乾燥効果を得るには迅速な水の取り込み(水の取り込み速度の最適化)が重要です。水の取り込み速度は以下で決定します。
理想的な乾燥剤では、これらのパラメーターは水の吸着中に大きく変化しません(例:シカペント、シカサイド、シリカゲルなど)。しかし、多くの乾燥剤では水の吸着過程で凝集や分解を起したり、シロップ状の層を形成する場合もあるので、注意が必要です。
<乾燥容量>
乾燥剤の乾燥容量は、無水の乾燥剤100gあたりに吸収される水の重量で定義されます(例:容量20%の乾燥剤1kgは200gの水を吸収する)。乾燥剤に残留する水含量や気体あるいは液体の水分含量が高いほど、乾燥剤への負荷が大きくなります。
<再生>
乾燥剤には再生することが可能なものがあります。再生した乾燥剤は急速に水を取り込みます。容器に詰めて保存する場合は湿気を避けてください。
<安全上の注意>
乾燥剤を使用する場合は、腐食性や爆発の危険性などその固有の危険性に注意してください。
【主な乾燥剤】
シリカゲル(SiO2)
乾燥対象:ほとんどすべての気体および液体
不適当なもの:アルカリ性液体(塩基およびアミン)、有機ゲル(強酸および塩基性気体、有機溶媒)
用途:デシケーター中、水分に敏感な物質の輸送・保管中の保護、無水溶媒の乾燥維持
小袋入りシリカゲル(SiO2)
乾燥対象:湿気
用途:湿気から機器や製品を保護し、輸送や保管時の腐食を防ぐ。
> シリカゲル製品詳細
モレキュラーシーブ
モレキュラーシーブは結晶性の合成ゼオライトで、その結晶格子は多数の空洞のある籠状構造です。空洞には全面に細孔があります。あらゆる気体や液体の乾燥に適しており、無水溶媒の乾燥を維持するためのデシケーターや乾燥管、カラム充填用に利用できます。
【モレキュラーシーブの特長】
- 使用が簡便
- 水分量が低くても高い吸着容量
- 高温でも高い吸着容量
- 細孔を通過できる分子のみ吸着(選択的吸着)
メルクでは、他にも各種乾燥剤を提供しています。
> メルクの乾燥剤の詳細[英語]
> 乾燥剤についてのTips、セレクションガイドなど最適な乾燥剤を選択できる便利なカタログ(PDFダウンロード)
製品のラインナップのみではなく、乾燥の基本から製品の使用方法まで幅広い情報が集約されています。
古典的な乾燥法から動的な乾燥法まであらゆる乾燥に適した製品をご紹介。