Merck
Colonna HPLC TSKgel® per HPLC di esclusione dimensionale (Tipo SW) phase diol, L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 17 μm particle size
TSKgel® G4000SW (17 µm) HPLC Columns
Colonna HPLC TSKgel® per HPLC di esclusione dimensionale (Tipo SW) phase diol, L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 17 μm particle size
Sinonimo/i:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
Products
Categoria del prodotto
Produttore
Ente
USP Suitability
Tecnica di separazione
Diam. int. (mm)
Lunghezza (cm)
Particle Size (µm)
Dimensione dei pori (Å)