Merck
TSKgel® Alpha-3000 HPLC Column phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle size
TSKgel® Alpha-3000 (7 µm) HPLC Columns
TSKgel® Alpha-3000 HPLC Column phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle size
Sinonimo/i:
TSKgel® Alpha Columns
Products
Categoria del prodotto
Produttore
Ente
USP Suitability
Tecnica di separazione
Diam. int. (mm)
Lunghezza (cm)
Dimensioni delle particelle (µm)
Dimensione dei pori (Å)