Merck
Trizma® maleate BioUltra, ≥99.5% (NT)
Trizma® maleate
Trizma® maleate BioUltra, ≥99.5% (NT)
Sinonimo/i:
TRIS maleate salt, Tris(hydroxymethyl)aminomethane maleate salt, Tromethamine maleate salt
Formula condensata:
NH2C(CH2OH)3 · C4H4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.21
Numero CE:
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Caratteristica
Peso formula
pH
Purezza
Livello qualitativo