Tembotrione
Sinonimo/i:
2-{2-Chloro-4-(methylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl}-1,3-cyclohexanedione, 2-{2-Chloro-4-mesyl-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl}cyclohexane-1,3-dione
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H16ClF3O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
440.82
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Peso formula
Produttore