Merck
Sulfapyridine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sulfapyridine
Sulfapyridine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Amino-N-[2-pyridyl]benzene sulfonamide, N1-(Pyridin-2-yl)sulfanilamide
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11N3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.29
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Peso formula
Produttore
Purezza
Formato
Livello qualitativo
Applicazione
Linea API
Tipo di materiale di riferimento
Tecnica
Showing 1-5 of 5