Merck
Staurosporine Staurosporine Streptomyces is a potent, cell-permeable, reversible, ATP-competitive and broad spectrum inhibitor of protein kinases.
Staurosporine
Staurosporine Staurosporine Streptomyces is a potent, cell-permeable, reversible, ATP-competitive and broad spectrum inhibitor of protein kinases.
Sinonimo/i:
Antibiotic AM-2282
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Purezza
Spettro di attività
Livello qualitativo
Meccanismo d’azione
Metodo di sterilizzazione
Tecnica