Prodotti
Applicazioni
Servizi
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Microbiologia industriale
Attrezzature per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Sviluppo analitico e caratterizzazione
Produzione conto terzi
Prodotti su misura
Piattaforme digitali e software
Sviluppo e produzione di IVD
Sviluppo e produzione di mRNA
Servizi per i prodotti
Assistenza
Servizi analitici
Servizio Clienti
Contatti
FAQ
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati (CdA/CdO)
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Prefilled tubes for BeadBlaster
™
24 Microtube and BeadBug homogenizer
Products
Categoria del prodotto
homogenizers (4)
Marchio
Sigma-Aldrich (1)
Produttore
Filtra i prodotti
Showing 1-4 of 4
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Z742482
Prefilled tubes for BeadBlaster
™
24 Microtube and BeadBug homogenizer,
2 ml tubes, with garnet shards with 1 zirconium bead, diam. 6.0 mm
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742485
Prefilled tubes for BeadBlaster
™
24 Microtube and BeadBug homogenizer,
5 ml tubes, with stainless steel acid washed beads, diam. 2.8 mm
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742484
Prefilled tubes for BeadBlaster
™
24 Microtube and BeadBug homogenizer,
2 ml tubes, with ceria zirconium oxide satellite, diam. 6.0 mm
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742483
Prefilled tubes for BeadBlaster
™
24 Microtube and BeadBug homogenizer,
2 ml tubes, with mixed format: 0.1 mm silica, 1.4 mm zirconium, and 4 mm silica