Merck
Polystyrene, DDMAT terminated average Mn 5,000, PDI <1.1
Polystyrene, DDMAT terminated
Polystyrene, DDMAT terminated average Mn 5,000, PDI <1.1
Sinonimo/i:
Poly(styrene) RAFT
Formula condensata:
C4H7O2(C8H8)nC13H25S3
Products
Marchio
Livello qualitativo
Composizione del polimero
Tipo di polimero