4′,6-diamidino-2-fenilindolo
Sinonimo/i:
2-(4-amidinofenil)-6-indolocarbammidina, DAPI
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H15N5 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.25
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Peso formula
Livello qualitativo
Classe di Markush
Gruppo di Markush
Tecnica
Showing 1-1 of 1
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo