Prodotti
Applicazioni
Servizi
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Microbiologia industriale
Attrezzature per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Sviluppo analitico e caratterizzazione
Produzione conto terzi
Prodotti su misura
Piattaforme digitali e software
Sviluppo e produzione di IVD
Sviluppo e produzione di mRNA
Servizi per i prodotti
Assistenza
Servizi analitici
Servizio Clienti
Contatti
FAQ
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati (CdA/CdO)
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Kern EWJ series precision balances
Products
Categoria del prodotto
balances (6)
Produttore
Diametro (mm)
Lunghezza (mm)
Capacità di pesata (g)
Taglio della confezione
Filtra i prodotti
Showing 1-6 of 6
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Z742817
Kern EWJ series precision balances,
Kern EWJ 600-2M verified 965-216, weighing capacity 600 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.03 g, AC/DC input 100 - 240 V AC, universal plug set
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742815
Kern EWJ series precision balances,
Kern EWJ 300-3, weighing capacity 300 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.003 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742816
Kern EWJ series precision balances,
Kern EWJ 600-2M, weighing capacity 600 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.03 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742819
Kern EWJ series precision balances,
Kern EWJ 6000-1M, weighing capacity 6000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742818
Kern EWJ series precision balances,
Kern EWJ 3000-2, weighing capacity 3000, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.05 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742820
Kern EWJ series precision balances,
Kern EWJ 6000-1M verified 965-217, weighing capacity 6000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g