Prodotti
Applicazioni
Servizi
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Microbiologia industriale
Attrezzature per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Sviluppo analitico e caratterizzazione
Produzione conto terzi
Prodotti su misura
Piattaforme digitali e software
Sviluppo e produzione di IVD
Sviluppo e produzione di mRNA
Servizi per i prodotti
Assistenza
Servizi analitici
Servizio Clienti
Contatti
FAQ
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati (CdA/CdO)
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Hirschmann
®
EM dispenser, adjustable volume
Products
Categoria del prodotto
dispensers (7)
Produttore
Volume (mL)
Filtra i prodotti
Showing 1-7 of 7
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Z314692
Hirschmann
®
EM dispenser, adjustable volume,
volume 5-30 mL, accuracy: 0.5%, precision: 0.1 CV%
Espandi
Visualizza i prezzi
Z316202
Hirschmann
®
EM dispenser, adjustable volume,
volume 10-60 mL, accuracy: 0.5%, precision: 0.1 CV%
Espandi
Visualizza i prezzi
Z314706
Hirschmann
®
EM dispenser, adjustable volume,
volume 10-60 mL, accuracy: 0.5%, precision: 0.1 CV%
Espandi
Visualizza i prezzi
Z314641
Hirschmann
®
EM dispenser, adjustable volume,
volume 0.2-1 mL, accuracy: 0.5%, precision: 0.2 CV%
Espandi
Visualizza i prezzi
Z314684
Hirschmann
®
EM dispenser, adjustable volume,
volume 2-10 mL, accuracy: 0.5%, precision: 0.1 CV%
Espandi
Visualizza i prezzi
Z316199
Hirschmann
®
EM dispenser, adjustable volume,
volume 2-10 mL, accuracy: 0.5%, precision: 0.1 CV%
Espandi
Visualizza i prezzi
Z314668
Hirschmann
®
EM dispenser, adjustable volume,
volume 0.4-2 mL, accuracy: 0.5%, precision: 0.1 CV%