Prodotti
Applicazioni
Servizi
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Microbiologia industriale
Attrezzature per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Sviluppo analitico e caratterizzazione
Produzione conto terzi
Prodotti su misura
Piattaforme digitali e software
Sviluppo e produzione di IVD
Sviluppo e produzione di mRNA
Servizi per i prodotti
Assistenza
Servizi analitici
Servizio Clienti
Contatti
FAQ
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati (CdA/CdO)
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Hellma
®
fluorescence cuvettes, ultra Micro
Products
Categoria del prodotto
cuvettes (6)
Produttore
Diametro (mm)
Altezza (mm)
Volume (µL)
Metodo di rilevazione
Tecnica
Filtra i prodotti
Showing 1-6 of 6
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Z800090
Hellma
®
fluorescence cuvettes, ultra Micro,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1.5x1.5 mm, chamber volume 12 μL
Espandi
Visualizza i prezzi
Z800201
Hellma
®
fluorescence cuvettes, ultra Micro,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1.5x1.5 mm, chamber volume 12 μL
Espandi
Visualizza i prezzi
Z802336
Hellma
®
fluorescence cuvettes, ultra Micro,
High Performance Quartz Glass, Suprasil
®
quartz, spectral range 200-2500 nm, pathlength 3x3 mm, chamber volume 45 μL
Espandi
Visualizza i prezzi
Z802433
Hellma
®
fluorescence cuvettes, ultra Micro,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 3x3 mm, chamber volume 45 μL
Espandi
Visualizza i prezzi
Z802549
Hellma
®
fluorescence cuvettes, ultra Micro,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x2 mm, chamber volume 100 μL
Espandi
Visualizza i prezzi
Z802662
Hellma
®
fluorescence cuvettes, ultra Micro,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x2 mm, chamber volume 100 μL