(±)-Diclofop
Sinonimo/i:
(RS)-2-[4-(2,4-Dichlorophenoxy)phenoxy]propionic acid
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12Cl2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
327.16
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Peso formula
Produttore
Purezza
Formato
Composizione chimica