Merck
Clofentezine PESTANAL®, analytical standard
Clofentezine
Clofentezine PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
3,6-Bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine, Clofentezine
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H8Cl2N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.15
Numero CE:
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Peso formula
Produttore
Punto di fusione (°C)
Formato