Raccordi, valvole e miscelatori in acciaio inossidabile
La linea di componenti NovAseptic® per la gestione dei fluidi a rischio zero garantisce prestazioni elevate, con standard che vanno ben oltre i requisiti previsti per i processi sanitari puliti. Grazie alla nostra ampia scelta di miscelatori, valvole e raccordi, potrete migliorare facilmente la sicurezza, la qualità, l’efficacia e la purezza del vostro prodotto, accelerandone al contempo la lavorazione.
Miscelatori NovAseptic®
Progettata per adattarsi ad un’ampia varietà di applicazioni, la nostra linea completa di miscelatori NovAseptic® garantisce lunga durata e facilità di manutenzione cui si sommano prestazioni di miscelazione di qualità elevata ed un’efficienza operativa elevatissima. Smontare un miscelatore NovAseptic® è semplicissimo: la girante di miscelazione posizionata alla base non prevede nessun sollevamento meccanico.
|
|
Valvole NovAseptic®
Le nostre valvole e le nostre combinazioni di valvole (da 12 a 76 mm) offrono una vasta gamma di soluzioni asettiche efficienti in termini di costo e conformi ai rigorosi requisiti CIP/SIP. Concepite per eliminare i bracci morti e ridurre il più possibile i volumi morti, le valvole NovAseptic® assicurano un’efficienza di processo ottimale. Le nostre valvole asettiche sono dotate di diaframmi realizzati con materiali quali EPDM, elastomeri di silicone e PTFE, per aiutarvi a contenere e rendere più semplice l’architettura del vostro processo, ridurre il lavoro di validazione e risparmiare tempo e denaro.
|
|
Raccordi NovAseptic®
I raccordi NovAseptic® possono essere utilizzati per semplificare le operazioni di collegamento di unità di campionamento, valvole, sensori e altri dispositivi ai vostri serbatoi, sistemi o tubazioni di processo. Grazie al loro design flessibile, i raccordi NovAseptic® si adattano a un’ampia varietà di attrezzature dotate di raccordi TriClamp e possono essere facilmente provvisti di tappi ciechi senza alterare l’asetticità del sistema.
|
|