V900351
5-Fluorocytosine
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinonimo/i:
4-amino-5-fluoro-2(1H)-pyrimidinone, Flucytosine
About This Item
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
99%
Punto di fusione
298-300 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=NC(=O)NC=C1F
InChI
1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N