V800416
tert-Butanol
AR
Sinonimo/i:
2-Methyl-2-propanol, tert-Butyl alcohol, Trimethyl carbinol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
AR
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
896 °F
Limite di esplosione
8 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.387 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. eboll.
83 °C (lit.)
Punto di fusione
23-26 °C (lit.)
Densità
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C - closed cup