1727075
USP
(4S,4′S)-4,4′-[[4-(Dimethylamino)butylidene]bis[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indole-2,5-diyl]methylene]]bis[2-oxazolidinone]
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,2′-[4-(Dimethylamino)butane-1,1-diyl]bis{5-[(S)-(2-oxooxazolidin-4-yl)methyl]-3-(2-dimethylaminoethyl)indole}, Zolmitriptan dimer
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
zolmitriptan
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3