1725036
USP
Zonisamide Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N′-(Benzisoxazol-3-ylmethylsulfonyl)-N,N-dimethylformimidamide, Zonisamide N,N-dimethylformimidamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
zonisamide
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C11H13N3O3S/c1-14(2)8-12-18(15,16)7-10-9-5-3-4-6-11(9)17-13-10/h3-6,8H,7H2,1-2H3/b12-8+
IIGSDTSFCPJXKF-XYOKQWHBSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3