1680018
USP
Triamterene Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,4,6-Triamino-5-nitrosopyrimidine, Nitrosotriaminopyrimidine
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
triamterene
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C4H6N6O/c5-2-1(10-11)3(6)9-4(7)8-2/h(H6,5,6,7,8,9)
XLQQJSWJHHKLOK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3