Key Documents
1559505
USP
Prednisone compresse
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
prednisone
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
Il prednisone compresse è sostituito con lo Standard di verifica delle prestazioni di dissoluzione - Prednisone (30 compresse).
Questo prodotto viene venduto così come fornito e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente.
Per ulteriori informazioni e supporto consultare il sito di tale Farmacopea
Applicazioni
Questo standard di riferimento USP è destinato a test e saggi di qualità specificati. È usato inoltre per preparare soluzioni standard come da monografia USP Prednisone compresse per:
  • Conferme di identità chimica in campioni mediante spettroscopia infrarossa
  • Test di idoneità dei sistemi di sistemi di cromatografia liquida e gascromatografia
  • Test di verifica delle prestazioni per gli apparati USP 1 e 2 con recipienti da 1 litro, come da capitoli USP di test generali per la dissoluzione <711> e il rilascio dei farmaci <724>, relativamente all′adeguatezza degli apparati (apparatus suitability)
  • Il controllo dell′uniformità del contenuto delle preparazioni nelle unità di dosaggio
Risultati analitici
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a uomini o animali e non possono essere usati per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Altre note
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Spironolactone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1619006
Spironolactone
Furosemide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1287008
Furosemide
vibrant-m
Y0000416
Ranitidine impurity J
Sulfamethoxazole United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1631001
Sulfamethoxazole