1546343
USP
POLYETHYLENE GLYCOL 12 CETOSTEARYL ETHER
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
certified by the USP
Produttore/marchio commerciale
USP 1546343
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
469.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
243 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)