1193389
USP
Iscotrizinol Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-[[4-Chloro-6-[[4-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoic acid 2-ethylhexyl ester, 2-Ethylhexyl 4-[(4-{[4-(tert-butylcarbamoyl)phenyl]amino}-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]benzoate
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
iscotrizinol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)