1031445
USP
Amoxapine Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Chlorodibenz[b,f][1,4]oxazepin-11(10H)-one, 2-Chlorodibenzo[b,f][1,4]oxazepin-11-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
amoxapine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C13H8ClNO2/c14-8-5-6-12-10(7-8)15-13(16)9-3-1-2-4-11(9)17-12/h1-7H,(H,15,16)
CQTGCCLTIDNYHT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici