Key Documents
SAAR2233540
Ethyl alcohol, Pure
absolute, univAR
Sinonimo/i:
Ethanol, absolute alcohol, non-denatured ethanol
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191601
Nome Commerciale
univAR
Grado
absolute
Confezionamento
poly bottle of 4 × 2.5 L (SAAR2233540LP)
pkg of 25 L (SAAR2233540ME)
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
greener alternative product
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)