Documenti fondamentali
SAAR1260520
Barium chloride dihydrate
univAR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
BaCl2 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Nome Commerciale
univAR
Confezionamento
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1260520EM)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O.O.Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)