Key Documents
PHL83528
α-Onocerin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Alpha-onocerin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H50O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
442.72
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@]([C@](C([H])([H])C([H])([H])[C@@]3([H])C(C([H])([H])C([H])([H])[C@]4([H])[C@]3(C([H])([H])[H])C([H])([H])C([H])([H])[C@@](O[H])([H])C4(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])=C([H])[H])([H])C(C([H])([H])C2([H])[H])=C([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H
InChI
1S/C30H50O2/c1-19-9-13-23-27(3,4)25(31)15-17-29(23,7)21(19)11-12-22-20(2)10-14-24-28(5,6)26(32)16-18-30(22,24)8/h21-26,31-32H,1-2,9-18H2,3-8H3
GESZMTVZGWZBPW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)