Key Documents
PHL83298
Wilforine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
26-Deoxywilfordine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C43H49NO18
Numero CAS:
Peso molecolare:
867.85
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C43H49NO18/c1-21-16-17-29-28(15-12-18-44-29)39(52)55-19-40(7)30-31(56-23(3)46)35(58-25(5)48)42(20-54-22(2)45)36(59-26(6)49)32(60-38(51)27-13-10-9-11-14-27)34(61-37(21)50)41(8,53)43(42,62-40)33(30)57-24(4)47/h9-15,18,21,30-36,53H,16-17,19-20H2,1-8H3/t21-,30+,31+,32-,33+,34-,35+,36-,40-,41?,42+,43-/m0/s1
ZOCKGJZEUVPPPI-FZILPIMGSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)