Key Documents
PHL83245
Morindin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Morindone 3-O-β-primeveroside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H28O14
Numero CAS:
Peso molecolare:
564.49
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C26H28O14/c1-8-2-3-9-14(16(8)28)17(29)10-4-5-12(20(32)15(10)18(9)30)39-26-24(36)22(34)21(33)13(40-26)7-38-25-23(35)19(31)11(27)6-37-25/h2-5,11,13,19,21-28,31-36H,6-7H2,1H3/t11-,13-,19+,21-,22+,23-,24-,25+,26-/m1/s1
UVLAQGRQOILFBG-UHCLWRNRSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)