816092
TSKgel® DEAE-5PW Guardgel Kit
phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 3.5 cm × 10 mm, 20 μm particle size
Sinonimo/i:
TSKgel® DEAE-5PW Guards and Guardgel Kits
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PEEK
Nome Commerciale
TSKgel®
Caratteristiche
counter ion Cl-
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 16092
Parametri
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
3.5 cm × 10 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Dimensione particelle
20 μm
Dimensione pori
1000 Å
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
Componenti
- Column Holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
- Column, 35mm x 12.75mm OD x 10mm ID, 10μm frit at 20mm depth, 1/16"
- Replacement frits
- Capillary Tubing, 5cm x 1/16" OD x 0.02" ID
- Nuts and Ferrules, 10 - 32 threads for 1/16" tubing, 2 each
- 2 x 5mL guardgel
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)