66976-U
BIOshell A160 Peptide CN (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
product name
BIOshell A160 Peptide CN, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel hardware (column)
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L10
Descrizione
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
Nome Commerciale
BIOshell
Caratteristiche
endcapped
Classi chimiche degli analiti
peptides
Produttore/marchio commerciale
BIOshell
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
2.2% carbon loading
Parametri
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Area superficiale
90 m2/g
Copertura della superficie
2.2 μmol/m2
Matrice
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
cyano phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
160 Å
operating pH range
1-8
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Descrizione generale
Note legali
Precolonna
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)