Documenti
57132
Supelco
Tubo Supelclean LC-Florisil® per SPE
bed wt. 10 g, volume 60 mL, pk of 16
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
Materiali
PE frit
polypropylene hardware
Composizione
bed wt., 10 g
Confezionamento
pk of 16
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
60 mL
Matrice
magnesium silicate base material
Gruppo funzionale matrice
Florisil phase
Dimensione particelle
100-200 mesh
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
normal phase
Note legali
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)