47118
Olive oil
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Descrizione
refined
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Densità
0.910 g/cm3
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Gruppo funzionale
ester
oleic acid
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
awg
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.