Documenti fondamentali
13359-U
Supelco
Supelpak-2 polymeric adsorbent
20-60 mesh, pk of 120g, for Japan only
Sinonimo/i:
XAD®-2
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23151817
Nome del prodotto
Supelpak-2, pk of 120 g, for Japan only
Descrizione
purified XAD-2
Confezionamento
pk of 120 g
Parametri
200 °C max. temp.
Matrice
polymeric styrene-divinylbenzene
Dimensione pori
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
Densità
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.07 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
La matrice Supelpak-2 è costituita da Amberlite XAD®-2 purificata in modo da soddisfare e persino superare i criteri di purezza raccomandati dall′EPA USA, come indicato nel Level I Environmental Assessment Procedures Manual. È la migliore resina da usare per i metodi standard di campionamento dell′aria che richiedono l′impiego di una resina testata per il livello di fondo di TCO (organici cromatografici totali). Confezionata in contenitori di vetro.
Note legali
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Supelpak is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)