Documenti
Z744127
Round-tip Thirsty-Swabs
pack of 100 ea (swabs per pk)
Sinonimo/i:
swab kit, swab kits, swabs
About This Item
Codice UNSPSC:
41111700
Confezionamento
pack of 100 ea (swabs per pk)
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech SWAB-1000
Descrizione generale
Round-tip Thirsty-Swabs, 100/pk
Applicazioni
Microscopy