WH0096764M1
Monoclonal Anti-NCOA6IP antibody produced in mouse
clone 3F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FLJ22995, Anti-PIMT, Anti-PIPMT, Anti-nuclear receptor coactivator 6 interacting protein
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TGS1(96764)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MRVIAIDIDPVKIALARNNAEVYGIADKIEFICGDFLLLASFLKADVVFLSPPWGGPDYATAETFDIRTMMSPDGFEIFRLSKKITNNIVYFLPRNADIDQVASLAGPGGQVEIEQNFLNNKLKTITAYFGDLIRRPASET