WH0055062M2
Monoclonal Anti-WIPI1 antibody produced in mouse
clone 3C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Atg18, Anti-FLJ10055, Anti-WD repeat domain, phosphoinositide interacting 1, Anti-WIPI49
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WIPI1(55062)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
GGECVLIKTHSLLGSGTTEENKENDLRPSLPQSYAATVARPSASSASTVPGYSEDGGALRGEVIPEHEFATGPVCLDDENEFPPIILCRGNQKGKTKQ