WH0006137M1
Monoclonal Anti-RPL13 antibody produced in mouse
clone 3F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-BBC1, Anti-D16S444E, Anti-MGC117342, Anti-MGC71373, Anti-ribosomal protein L13
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RPL13(6137)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
ANVQRLKEYRSKLILFPRKPSAPKKGDSSAEELKLATQLTGPVMPVRNVYKKEKARVITEEEKNFKAFASLRMARANARLFGIRAKRAKEAAEQDVEKKK