V3639
Valinomicina
Ready Made Solution, ~1 mg/mL in DMSO
Sinonimo/i:
Ciclo(L-Val-D-HyIva-D-Val-L-Lac-)3: HyIva = acido α-idrossiisovalerico, Lac = acido lattico
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Streptomyces sp.
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Condizioni di stoccaggio
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Hydroscopic.)
Concentrazione
~1 mg/mL in DMSO
Colore
colorless
Spettro attività antibiotica
Gram-positive bacteria
parasites
viruses
Modalità d’azione
cell membrane | interferes
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C54H90N6O18/c1-22(2)34-49(67)73-31(19)43(61)55-38(26(9)10)53(71)77-41(29(15)16)47(65)59-36(24(5)6)51(69)75-33(21)45(63)57-39(27(11)12)54(72)78-42(30(17)18)48(66)60-35(23(3)4)50(68)74-32(20)44(62)56-37(25(7)8)52(70)76-40(28(13)14)46(64)58-34/h22-42H,1-21H3,(H,55,61)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,64)(H,59,65)(H,60,66)/t31-,32-,33-,34-,35+,36+,37-,38-,39-,40+,41+,42+/m0/s1
FCFNRCROJUBPLU-RPUZOQEISA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup