SRP6103
MDH1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
MDH-s, MDHA, MOR2, Malate dehydrogenase cytoplasmic
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
liquid
PM
37.4 kDa (342 aa, 1-334 aa + CT His Tag)
Confezionamento
pkg of 100 μg
tecniche
activity assay: suitable
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... MDH1(4190)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
WGK 3