SRP3007
Angiopoietin-1 human
recombinant, expressed in HeLa cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
ANG-1, ANGTP1, KIAA003
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HeLa cells
Saggio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
60.0-70.0 kDa
Confezionamento
pkg of 5 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ANGPT1(284)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3