SML3734
AO-159
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,3,6,7-Tetramethyl 9-(4-methoxyphenyl)-1,4,8-trithiaspiro[4.5]deca-2,6,9-triene-2,3,6,7-tetracarboxylate, 9-(4-Methoxyphenyl)-1,4,8-trithiaspiro[4.5]deca-2,6,9-triene-2,3,6,7-tetracarboxylic acid 2,3,6,7-tetramethyl ester
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3