Documenti fondamentali
SML3014
Sigma-Aldrich
KL101
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(2-(2,4-Dimethylphenyl)-2,6-dihydro-4H-thieno[3,4-c]pyrazol-3-yl)-3,4-dimethyl-benzamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H23N3OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.50
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=CC=C(C(NC2=C(CSC3)C3=NN2C4=C(C)C=C(C)C=C4)=O)C=C1C
InChI
1S/C22H23N3OS/c1-13-5-8-20(16(4)9-13)25-21(18-11-27-12-19(18)24-25)23-22(26)17-7-6-14(2)15(3)10-17/h5-10H,11-12H2,1-4H3,(H,23,26)
FJKKXWLUKJOWNU-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
KL101 is a circadian clock modulator that lengthens a circadian period in cells and tissues. It selectively stabilizes CRY1 through interaction with FAD-binding pocket. KL101 strongly enhanced brown adipocyte differentiation in culture. KL101 showed no or only minor effects on CKIδ, CKIα and CK2 activities in vitro.
circadian clock modulator that selectively stabilizes CRY1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)