SML1965
PKUMDL-WQ-2201
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Chloro-4-[5-[[2-[(ethylamino)thioxomethyl]hydrazinylidene]methyl]-2-furanyl]-benzoic acid
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to brown
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C(C=CC(C1=CC=C(C=NNC(NCC)=S)O1)=C2)=C2Cl)O
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3