SML0270
NSC 632839
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3,5-Bis[(4-methylphenyl)methylene]-4-piperidone hydrochloride, 4-Piperidione,3,5-bis[(4-methylphenyl)methylene] hydrochloride, F6
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
faintly yellow to dark yellow
Solubilità
DMSO: ≥2 mg/mL (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.Cc1ccc(cc1)\C=C2/CNC\C(=C/c3ccc(C)cc3)C2=O
InChI
1S/C21H21NO.ClH/c1-15-3-7-17(8-4-15)11-19-13-22-14-20(21(19)23)12-18-9-5-16(2)6-10-18;/h3-12,22H,13-14H2,1-2H3;1H/b19-11+,20-12+;
ZOKZLTXPTLIWOJ-BYCVLTJGSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3