SMB01006
Dechlorogriseofulvin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
3′,4,6-Trimethoxy-5′-Methylspiro[1-Benzofuran-2,4′-Cyclohex-2-Ene]-1′,3-Dione, 7-Dechlorogriseofulvin, griseofulvin impurity B [EP impurity]
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
PM
318.32
Solubilità
water: slightly soluble
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C17H18O6/c1-9-5-10(18)6-14(22-4)17(9)16(19)15-12(21-3)7-11(20-2)8-13(15)23-17/h6-9H,5H2,1-4H3/t9-,17+/m1/s1
QPCYNIYZPDJCMB-XLFHBGCDSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK 3