Key Documents
SBP3500213
Sigma-Aldrich
EndoG Blocking Peptide for SAB3500213
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
200 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Immunogeno
16 amino amino terminus of human EndoG.
Applicazioni
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Linkage
This peptide blocks the action of antibody SAB3500213.