SAB5702818
Anti-S100P Antibody, clone 1E1M2, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
MIG9
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1E1M2, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
9 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.00 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MTELETAMGMIIDVFSRYSGSEGSTQTLTKGELKVLMEKELPGFLQSGKDKDAVDKLLKDLDANGDAQVDFSEFIVFVAAITSACHKYFEKAGLK
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... S100P(6286)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3